Documenti fondamentali
JWPH3249C6EC
J & W Pharmlab LLC
2-Amino-3,6-dimethyl-benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-amino-3,6-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-6-3-4-7(2)9(11)8(6)5-10/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI
CGNLDKGRHWONKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0294
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/15R0294
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)