Documenti fondamentali
JWPH3249C5EF
J & W Pharmlab LLC
2-Cyclopropylmethl carbamimidothioate hydrobromide
Scegli un formato
50 MG
232,97 €
100 MG
331,48 €
250 MG
529,84 €
500 MG
796,09 €
1 G
1.328,59 €
5 G
5.322,34 €
SKU del venditore: 12R0106B-50MG
232,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
232,97 €
100 MG
331,48 €
250 MG
529,84 €
500 MG
796,09 €
1 G
1.328,59 €
5 G
5.322,34 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.13
Numero MDL:
SKU del venditore: 12R0106B-50MG
232,97 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
cyclopropylmethyl imidothiocarbamate hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H10N2S.BrH/c6-5(7)8-3-4-1-2-4;/h4H,1-3H2,(H3,6,7);1H
InChI
JLVAXQUEFZTATN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0106B
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0106B
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)