Documenti fondamentali
JWPH3249C5B8
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-2-fluoro-benzamidine hydrochloride
Scegli un formato
500 MG
210,34 €
1 G
272,91 €
5 G
792,09 €
SKU del venditore: 12R0059S-500MG
210,34 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
210,34 €
1 G
272,91 €
5 G
792,09 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.5
Numero MDL:
SKU del venditore: 12R0059S-500MG
210,34 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-fluorobenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6BrFN2.ClH/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;/h1-3H,(H3,10,11);1H
InChI
QRQAJUJIJLZRSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0059S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0059S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)