Documenti fondamentali
JWPH3249C533
J & W Pharmlab LLC
1-(4-Pyrrolidin-1-yl-phenyl)-ethanone
Scegli un formato
5 G
99,94 €
25 G
199,78 €
100 G
486,00 €
SKU del venditore: 10R0597-5G
99,94 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
99,94 €
25 G
199,78 €
100 G
486,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.26
Numero MDL:
SKU del venditore: 10R0597-5G
99,94 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-10(14)11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-3-9-13/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3
InChI
WNRFELFKDNNURJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0597
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0597
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)