Documenti fondamentali
ENAH9926C81D
Enamine
1-(4-bromophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
196,30 €
250 MG
282,10 €
500 MG
535,60 €
1 G
689,00 €
2.5 G
1.348,10 €
5 G
1.998,10 €
10 G
2.961,40 €
SKU del venditore: EN300-3223678-100MG
196,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
196,30 €
250 MG
282,10 €
500 MG
535,60 €
1 G
689,00 €
2.5 G
1.348,10 €
5 G
1.998,10 €
10 G
2.961,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-3223678-100MG
196,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-bromophenoxy)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO3/c11-7-1-3-8(4-2-7)14-10(5-6-10)9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChI
GTSZPWVQZJYPEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3223678
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3223678
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)