Documenti fondamentali
ENAH98BA9971
Enamine
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
SKU del venditore: EN300-37440874-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-37440874-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
108-111
Iupac Name
methyl 9-bromo-9H-fluorene-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c1-18-14(17)15(16)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
InChI
LPFNZUQDSQYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Melting Point
108-111
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37440874
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)