Documenti fondamentali
ENAH984B6BEE
Enamine
3-chloro-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
Scegli un formato
100 MG
26,00 €
250 MG
36,40 €
500 MG
57,20 €
1 G
74,10 €
2.5 G
130,00 €
5 G
222,30 €
10 G
347,10 €
SKU del venditore: EN300-7377476-100MG
26,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
26,00 €
250 MG
36,40 €
500 MG
57,20 €
1 G
74,10 €
2.5 G
130,00 €
5 G
222,30 €
10 G
347,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7377476-100MG
26,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-6-hydrazinyl-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-4-5(7)2-3-6(9-4)10-8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI
ZKTXUMXMOBVOSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7377476
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7377476
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)