Documenti fondamentali
ENAH97EDE935
Enamine
1-(4-methylphenyl)piperidin-4-one
Scegli un formato
100 MG
73,60 €
250 MG
85,30 €
500 MG
108,70 €
1 G
126,90 €
2.5 G
175,00 €
5 G
254,30 €
10 G
414,20 €
SKU del venditore: EN300-2696086-100MG
73,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
73,60 €
250 MG
85,30 €
500 MG
108,70 €
1 G
126,90 €
2.5 G
175,00 €
5 G
254,30 €
10 G
414,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2696086-100MG
73,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
25-29
Iupac Name
1-(4-methylphenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-10-2-4-11(5-3-10)13-8-6-12(14)7-9-13/h2-5H,6-9H2,1H3
InChI
JWWPZSUQVZPAHD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2696086
Melting Point
25-29
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2696086
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)