Documenti fondamentali
ENAH97BD14E3
Enamine
5-chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Scegli un formato
100 MG
65,00 €
250 MG
92,30 €
500 MG
145,60 €
1 G
185,90 €
2.5 G
366,60 €
5 G
668,20 €
10 G
1.271,40 €
SKU del venditore: EN300-215073-100MG
65,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
65,00 €
250 MG
92,30 €
500 MG
145,60 €
1 G
185,90 €
2.5 G
366,60 €
5 G
668,20 €
10 G
1.271,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-215073-100MG
65,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-5-3-8(11-2)7(10)4-6(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI
KXEKUVPQDXOCBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215073
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215073
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)