Documenti fondamentali
ENAH97BD1012
Enamine
1-[(1S,3aS,3bR,5aS,7S,9aS,9bS,11aS)-7-hydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-hydroxyethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.5
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
165-170
Iupac Name
(3beta,5alpha)-3,21-dihydroxypregnan-20-one
Inchi Code
1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI
CYKYBWRSLLXBOW-VTBMCCKRSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19735809
Melting Point
165-170
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19735809
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)