Documenti fondamentali
ENAH97BD074A
Enamine
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Scegli un formato
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
SKU del venditore: EN300-3259749-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-3259749-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-6-8(4-5-11-9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI
JXHDGDJENXFWJV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3259749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)