Documenti fondamentali
ENAH97A1869E
Enamine
2-bromo-2-cyclohexylacetic acid
Scegli un formato
100 MG
166,40 €
250 MG
237,90 €
500 MG
375,70 €
1 G
481,00 €
2.5 G
734,50 €
SKU del venditore: EN300-2355976-100MG
166,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
166,40 €
250 MG
237,90 €
500 MG
375,70 €
1 G
481,00 €
2.5 G
734,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2355976-100MG
166,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
91-92
Iupac Name
bromo(cyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H13BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,10,11)
InChI
HQZXUBBDWRDPCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976
Melting Point
91-92
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2355976
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)