Documenti fondamentali
ENAH97A17F57
Enamine
tert-butyl N-(benzenesulfonyl)carbamate
Scegli un formato
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1.211,60 €
5 G
1.791,40 €
10 G
2.657,20 €
SKU del venditore: EN300-12463991-100MG
172,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1.211,60 €
5 G
1.791,40 €
10 G
2.657,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-12463991-100MG
172,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
120-125
Iupac Name
tert-butyl (phenylsulfonyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-11(2,3)16-10(13)12-17(14,15)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
InChI
ACAGCLKCWRMBAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12463991
Melting Point
120-125
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12463991
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)