Documenti fondamentali
ENAH97A17F40
Enamine
bis(lambda2-rhodium(2+) ion) bis(3-[3-(2-carboxy-2,2-dimethylethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanoate)
Scegli un formato
100 MG
270,40 €
250 MG
386,10 €
500 MG
608,40 €
1 G
702,00 €
SKU del venditore: EN300-26980784-100MG
270,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
270,40 €
250 MG
386,10 €
500 MG
608,40 €
1 G
702,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
758.48
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-26980784-100MG
270,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
rhodium(II) 3,3'-(1,3-phenylene)bis(2,2-dimethylpropanoate)
Inchi Code
1S/2C16H22O4.2Rh/c2*1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20;;/h2*5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20);;/q;;2*+2/p-4
InChI
AHCPGXZDVSBJII-UHFFFAOYSA-J
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
[Rh+2]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980784
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26980784
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)