ENAH97A17F34
Enamine
1,4-bis(methylsulfanyl)butane
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7056811-100MG
318,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7056811-100MG
318,50 €
Iupac Name
1,4-bis(methylsulfanyl)butane
Inchi Code
1S/C6H14S2/c1-7-5-3-4-6-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI
JTFIKVWEZAEFMN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7056811
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)