Documenti fondamentali
ENAH97A16F01
Enamine
tert-butyl N-[2-hydroxy-2-(thiophen-2-yl)ethyl]carbamate
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
SKU del venditore: EN300-6217632-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6217632-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (2-hydroxy-2-(thiophen-2-yl)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H17NO3S/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-8(13)9-5-4-6-16-9/h4-6,8,13H,7H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI
CQGRIRKQEHAFIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6217632
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6217632
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)