Documenti fondamentali
ENAH961CEB8E
Enamine
8-methyl-5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonan-7-one hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
419,40 €
100 MG
602,70 €
250 MG
841,90 €
500 MG
1.300,80 €
1 G
1.653,10 €
2.5 G
3.200,10 €
5 G
4.712,00 €
10 G
6.966,20 €
SKU del venditore: EN300-27700962-50MG
419,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
419,40 €
100 MG
602,70 €
250 MG
841,90 €
500 MG
1.300,80 €
1 G
1.653,10 €
2.5 G
3.200,10 €
5 G
4.712,00 €
10 G
6.966,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27700962-50MG
419,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-methyl-5-oxa-2,8-diazaspiro[3.5]nonan-7-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O2.ClH/c1-9-5-7(3-8-4-7)11-2-6(9)10;/h8H,2-5H2,1H3;1H
InChI
MEUPQLDXSBNXBG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27700962
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27700962
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)