Documenti fondamentali
ENAH961CEB79
Enamine
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
Scegli un formato
100 MG
68,40 €
250 MG
72,30 €
500 MG
89,20 €
1 G
100,90 €
2.5 G
145,10 €
5 G
217,90 €
10 G
364,80 €
SKU del venditore: EN300-253680-100MG
68,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
68,40 €
250 MG
72,30 €
500 MG
89,20 €
1 G
100,90 €
2.5 G
145,10 €
5 G
217,90 €
10 G
364,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.95
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-253680-100MG
68,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
25-26
Iupac Name
2,4-dibromo-6-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7Br2NO/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI
NGXMWCHDSDVSJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Melting Point
25-26
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253680
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)