Documenti fondamentali
ENAH961CEADC
Enamine
N-[(2,5-difluorophenyl)methylidene]hydroxylamine
Scegli un formato
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
188,50 €
1 G
282,10 €
SKU del venditore: EN300-6772448-100MG
71,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
188,50 €
1 G
282,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.12
SKU del venditore: EN300-6772448-100MG
71,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-difluorobenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10-11/h1-3H,4H2
InChI
SWFNLTMPXDKTLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772448
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6772448
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)