Documenti fondamentali
ENAH961CEA37
Enamine
5-azaspiro[3.5]nonan-8-amine dihydrochloride
Scegli un formato
50 MG
301,60 €
100 MG
447,20 €
250 MG
639,60 €
500 MG
1.006,20 €
1 G
1.290,90 €
2.5 G
2.529,80 €
5 G
3.742,70 €
10 G
5.549,70 €
SKU del venditore: EN300-27702354-50MG
301,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
301,60 €
100 MG
447,20 €
250 MG
639,60 €
500 MG
1.006,20 €
1 G
1.290,90 €
2.5 G
2.529,80 €
5 G
3.742,70 €
10 G
5.549,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.15
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27702354-50MG
301,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-azaspiro[3.5]nonan-8-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c9-7-2-5-10-8(6-7)3-1-4-8;;/h7,10H,1-6,9H2;2*1H
InChI
VDHCZHFFESQHNX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702354
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702354
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)