Documenti fondamentali
ENAH961CE982
Enamine
tert-butyl 4-(1-amino-2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.81
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(1-amino-2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O4.ClH/c1-13(2,3)19-12(17)15-7-5-9(6-8-15)10(14)11(16)18-4;/h9-10H,5-8,14H2,1-4H3;1H
InChI
ADKICUNGKVPZID-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12467376
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12467376
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)