Documenti fondamentali
ENAH961CE73A
Enamine
4-fluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
96,20 €
250 MG
135,20 €
500 MG
258,70 €
1 G
370,50 €
2.5 G
726,70 €
5 G
1.072,50 €
10 G
1.591,20 €
SKU del venditore: EN300-27701927-100MG
96,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
96,20 €
250 MG
135,20 €
500 MG
258,70 €
1 G
370,50 €
2.5 G
726,70 €
5 G
1.072,50 €
10 G
1.591,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27701927-100MG
96,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9FN2.ClH/c11-9-4-3-8(12)7-10(9)13-5-1-2-6-13;/h1-7H,12H2;1H
InChI
UYNYSOMLBIOEOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701927
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701927
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)