Documenti fondamentali
ENAH961CE5B8
Enamine
1,3-diethyl-3-nitrosothiourea
Scegli un formato
50 MG
629,20 €
100 MG
820,30 €
250 MG
1.173,90 €
500 MG
1.848,60 €
1 G
2.371,20 €
2.5 G
4.646,20 €
SKU del venditore: EN300-7651576-50MG
629,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
629,20 €
100 MG
820,30 €
250 MG
1.173,90 €
500 MG
1.848,60 €
1 G
2.371,20 €
2.5 G
4.646,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7651576-50MG
629,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethyl-1-[(ethylamino)carbothioyl]-2-oxohydrazine
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c1-3-6-5(10)8(4-2)7-9/h3-4H2,1-2H3,(H,6,10)
InChI
OSIXUBTXNPCDQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7651576
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)