Documenti fondamentali
ENAH961CE584
Enamine
N-cyclohexyl-4-ethylpiperazine-1-carboxamide
Scegli un formato
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
SKU del venditore: EN300-6721365-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6721365-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclohexyl-4-ethyl-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H25N3O/c1-2-15-8-10-16(11-9-15)13(17)14-12-6-4-3-5-7-12/h12H,2-11H2,1H3,(H,14,17)
InChI
YSFREPVDDBXGAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6721365
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6721365
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)