ENAH961CE409
Enamine
2-(4-ethyl-1,2-oxazol-3-yl)acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6868732-100MG
423,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6868732-100MG
423,80 €
Iupac Name
2-(4-ethylisoxazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-2-5-4-11-8-6(5)3-7(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)
InChI
WIVGARUCZJZJKC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6868732
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)