Documenti fondamentali
ENAH961CE18E
Enamine
5-chloro-2,3-dimethylbenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1.914,40 €
5 G
2.811,40 €
SKU del venditore: EN300-188975-100MG
376,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
376,50 €
250 MG
518,20 €
500 MG
788,60 €
1 G
999,20 €
2.5 G
1.914,40 €
5 G
2.811,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-188975-100MG
376,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
192-193
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-5-3-7(10)4-8(6(5)2)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI
FCTRILKPSCEECY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188975
Melting Point
192-193
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188975
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)