Documenti fondamentali
ENAH961CE14E
Enamine
4-[1-(prop-2-enoyl)pyrrolidin-2-yl]benzoic acid
Scegli un formato
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
SKU del venditore: EN300-27695407-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27695407-50MG
433,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1-acryloylpyrrolidin-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO3/c1-2-13(16)15-9-3-4-12(15)10-5-7-11(8-6-10)14(17)18/h2,5-8,12H,1,3-4,9H2,(H,17,18)
InChI
JDLBAZMTDDOGPL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695407
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695407
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)