Documenti fondamentali
ENAH961CE096
Enamine
lithium(1+) 2-[6-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl]acetate
Scegli un formato
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
SKU del venditore: EN300-27717375-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27717375-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 2-(6-(trifluoromethyl)pyrazin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2.Li/c8-7(9,10)5-3-11-2-4(12-5)1-6(13)14;/h2-3H,1H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI
KVUVYLYHDQCCSU-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717375
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27717375
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)