Documenti fondamentali
ENAH961CDDA3
Enamine
methyl 4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
553,80 €
100 MG
724,10 €
250 MG
1.033,50 €
500 MG
1.628,90 €
1 G
2.087,80 €
2.5 G
4.091,10 €
5 G
6.052,80 €
10 G
8.976,50 €
SKU del venditore: EN300-25694874-50MG
553,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
553,80 €
100 MG
724,10 €
250 MG
1.033,50 €
500 MG
1.628,90 €
1 G
2.087,80 €
2.5 G
4.091,10 €
5 G
6.052,80 €
10 G
8.976,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-25694874-50MG
553,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
305-306
Iupac Name
methyl 4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-9(2)4-5-10-7(6-9)8(11)12-3;/h7,10H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI
VZPUDYDFOJSSCR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25694874
Melting Point
305-306
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25694874
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)