Documenti
ENAH961CDB1A
Enamine
8-bromo-7-methoxyisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.08
Numero MDL:
Punto di fusione
104-109
Iupac Name
8-bromo-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-9-3-2-7-4-5-12-6-8(7)10(9)11/h2-6H,1H3
InChI
UQRCCDNGYVDNCR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202527
Melting Point
104-109
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202527