Documenti fondamentali
ENAH961CD7F0
Enamine
3-tert-butyl-5-(chloromethyl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazole
Scegli un formato
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
SKU del venditore: EN300-27716580-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
2.5 G
1.627,60 €
5 G
2.407,60 €
10 G
3.571,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27716580-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(tert-butyl)-5-(chloromethyl)-5-methyl-2,5-dihydroisoxazole
Inchi Code
1S/C9H16ClNO/c1-8(2,3)7-5-9(4,6-10)12-11-7/h5,11H,6H2,1-4H3
InChI
VYYZASQQDNJUSI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716580
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27716580
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)