Documenti fondamentali
ENAH961CD66E
Enamine
tert-butyl N-[2-hydroxy-2-(naphthalen-2-yl)ethyl]carbamate
Scegli un formato
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1.277,90 €
10 G
1.896,70 €
SKU del venditore: EN300-6201451-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1.277,90 €
10 G
1.896,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6201451-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-hydroxy-2-(2-naphthyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-11-15(19)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15,19H,11H2,1-3H3,(H,18,20)
InChI
WCGMORNUMWJZGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201451
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6201451
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)