Documenti fondamentali
ENAH961CD655
Enamine
2-[3-(trifluoromethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-ol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1.940,90 €
5 G
2.870,40 €
SKU del venditore: EN300-27694565-100MG
343,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1.940,90 €
5 G
2.870,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27694565-100MG
343,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-(trifluoromethyl)piperidin-1-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-2-1-3-12(6-7)4-5-13;/h7,13H,1-6H2;1H
InChI
JRKDZZGZPRKPAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694565
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27694565
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)