Documenti fondamentali
ENAH961CD582
Enamine
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1.033,50 €
1 G
1.326,00 €
2.5 G
2.600,00 €
5 G
3.845,40 €
10 G
5.703,10 €
SKU del venditore: EN300-6806096-50MG
309,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1.033,50 €
1 G
1.326,00 €
2.5 G
2.600,00 €
5 G
3.845,40 €
10 G
5.703,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6806096-50MG
309,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-hydroxy-5-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(8)5(3-11-4)7(9)10-2/h3,8H,1-2H3
InChI
YKQQNJOTUACILC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6806096
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)