Documenti fondamentali
ENAH961CD56E
Enamine
6-methoxyspiro[3.3]heptan-2-ol
Scegli un formato
100 MG
518,70 €
250 MG
739,70 €
500 MG
1.166,10 €
1 G
1.495,00 €
2.5 G
3.139,50 €
5 G
6.204,90 €
SKU del venditore: EN300-22929603-100MG
518,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
518,70 €
250 MG
739,70 €
500 MG
1.166,10 €
1 G
1.495,00 €
2.5 G
3.139,50 €
5 G
6.204,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-22929603-100MG
518,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-methoxyspiro[3.3]heptan-2-ol
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-10-7-4-8(5-7)2-6(9)3-8/h6-7,9H,2-5H2,1H3
InChI
XJDBSOMBNKFJLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22929603
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22929603
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)