Documenti fondamentali
ENAH961CD542
Enamine
(piperidin-4-yl)(pyridin-4-yl)methanol dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
203,60 €
250 MG
271,20 €
500 MG
468,80 €
1 G
609,20 €
2.5 G
1.151,30 €
5 G
1.681,70 €
10 G
2.474,70 €
SKU del venditore: EN300-27720131-100MG
203,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
203,60 €
250 MG
271,20 €
500 MG
468,80 €
1 G
609,20 €
2.5 G
1.151,30 €
5 G
1.681,70 €
10 G
2.474,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27720131-100MG
203,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
piperidin-4-yl(pyridin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.2ClH/c14-11(9-1-5-12-6-2-9)10-3-7-13-8-4-10;;/h1-2,5-6,10-11,13-14H,3-4,7-8H2;2*1H
InChI
LXALMCMRUZNNFO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27720131
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27720131
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)