Documenti fondamentali
ENAH961CD40C
Enamine
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Scegli un formato
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
10 G
5.748,10 €
SKU del venditore: EN300-27735224-50MG
354,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1.078,50 €
1 G
1.371,00 €
2.5 G
2.645,00 €
5 G
3.890,40 €
10 G
5.748,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27735224-50MG
354,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-ethynylisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H6BrN/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)7-13-11/h1,3-7H
InChI
BXVPJRQAJYEHBV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735224
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)