Documenti fondamentali
ENAH95E73C9D
Enamine
5-carbamimidamido-2-(carbamoylamino)pentanoic acid
Scegli un formato
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
10 G
6.508,60 €
SKU del venditore: EN300-9518498-50MG
394,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
10 G
6.508,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-9518498-50MG
394,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
172-174
Iupac Name
N~2~-(aminocarbonyl)-N~5~-[amino(imino)methyl]ornithine
Inchi Code
1S/C7H15N5O3/c8-6(9)11-3-1-2-4(5(13)14)12-7(10)15/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,8,9,11)(H3,10,12,15)
InChI
GNRVMKVZOPHHAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9518498
Melting Point
172-174
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9518498
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)