Documenti fondamentali
ENAH95E73C3C
Enamine
2-amino-2-(2-methylphenyl)acetonitrile hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1.020,50 €
10 G
1.515,80 €
SKU del venditore: EN300-7851840-100MG
89,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1.020,50 €
10 G
1.515,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7851840-100MG
89,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-(o-tolyl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2.ClH/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10;/h2-5,9H,11H2,1H3;1H
InChI
OHURLUHBCFVADA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7851840
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7851840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)