Documenti fondamentali
ENAH95E73B93
Enamine
4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzene-1-carboximidamide; acetic acid
Scegli un formato
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1.211,60 €
5 G
1.791,40 €
10 G
2.657,20 €
SKU del venditore: EN300-12482545-100MG
172,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1.211,60 €
5 G
1.791,40 €
10 G
2.657,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-12482545-100MG
172,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1,3-dioxolan-2-yl)benzenecarboximidamide acetate
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.C2H4O2/c11-9(12)7-1-3-8(4-2-7)10-13-5-6-14-10;1-2(3)4/h1-4,10H,5-6H2,(H3,11,12);1H3,(H,3,4)
InChI
IKVQFXVKNBORDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12482545
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12482545
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)