Documenti fondamentali
ENAH95E739CC
Enamine
1-[(1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl]methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
23,40 €
250 MG
23,40 €
500 MG
33,80 €
1 G
42,90 €
2.5 G
68,90 €
5 G
110,50 €
SKU del venditore: EN300-27151428-100MG
23,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
23,40 €
250 MG
23,40 €
500 MG
33,80 €
1 G
42,90 €
2.5 G
68,90 €
5 G
110,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27151428-100MG
23,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
((1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8;/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3;1H/t7-,8-,9-;/m0./s1
InChI
PMMGXFBQBJUPIY-YWUTZLAHSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)