Documenti fondamentali
ENAH95E73762
Enamine
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
Scegli un formato
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
1 G
1.344,20 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
3.896,10 €
10 G
5.778,50 €
SKU del venditore: EN300-27126333-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
1 G
1.344,20 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
3.896,10 €
10 G
5.778,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27126333-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6,6-difluorospiro[3.3]heptan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8F2O/c8-7(9)3-6(4-7)2-1-5(6)10/h1-4H2
InChI
MCHFEYMVSVMNDV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126333
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)