Documenti fondamentali
ENAH95E7371D
Enamine
1-(2,5-difluoropyridin-4-yl)ethan-1-one
Scegli un formato
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
SKU del venditore: EN300-2911890-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
304,20 €
100 MG
453,70 €
250 MG
647,40 €
500 MG
1.019,20 €
1 G
1.307,80 €
2.5 G
2.563,60 €
5 G
3.793,40 €
10 G
5.626,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-2911890-50MG
304,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,5-difluoropyridin-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H5F2NO/c1-4(11)5-2-7(9)10-3-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI
KGSNALFRDQIXHF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2911890
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2911890
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)