ENAH95E736C3
Enamine
methyl 3,3-dimethyl-2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)butanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-9499660-50MG
436,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-9499660-50MG
436,30 €
Iupac Name
methyl 3,3-dimethyl-2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)butanoate
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)7(8(13)15-4)12-6-5-11-9(12)14/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)
InChI
CXVRBMBAFUBQDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9499660
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)