ENAH95E735DF
Enamine
5-methoxybicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-methoxybicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-13-9-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10(11)12/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
REGWVCMTVQPFKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27684865
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27684865
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)