ENAH95E73548
Enamine
5lambda4-thia-8-azaspiro[3.5]nonan-5-one hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-27148700-100MG
378,30 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-27148700-100MG
378,30 €
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-thia-8-azaspiro[3.5]nonane 5-oxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NOS.ClH/c9-10-5-4-8-6-7(10)2-1-3-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI
RKDSNQUHDLLLBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148700
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)