Documenti fondamentali
ENAH95E7336B
Enamine
rac-potassium [(1R,2R)-2-ethylcyclopropyl]trifluoroboranuide
About This Item
Peso molecolare:
176.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
potassium ((1R,2R)-2-ethylcyclopropyl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C5H9BF3.K/c1-2-4-3-5(4)6(7,8)9;/h4-5H,2-3H2,1H3;/q-1;+1/t4-,5-;/m1./s1
InChI
KLQHOBWUPALZHB-TYSVMGFPSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546717
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7546717
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)