Documenti fondamentali
ENAH95E72E54
Enamine
4-iodo-5-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Scegli un formato
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
SKU del venditore: EN300-3209655-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1.448,20 €
1 G
1.857,70 €
2.5 G
3.641,30 €
5 G
5.385,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.05
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-3209655-50MG
431,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-iodo-5-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6IN3/c1-4-2-9-7-5(6(4)8)3-10-11-7/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI
VMWWEASUDFBAME-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3209655
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3209655
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)