Documenti fondamentali
ENAH95E72E38
Enamine
2-(3-iodopyridin-4-yl)acetonitrile
Scegli un formato
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1.493,20 €
1 G
1.902,70 €
2.5 G
3.686,30 €
5 G
5.430,90 €
SKU del venditore: EN300-7504619-50MG
476,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
476,60 €
100 MG
687,20 €
250 MG
964,10 €
500 MG
1.493,20 €
1 G
1.902,70 €
2.5 G
3.686,30 €
5 G
5.430,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.03
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7504619-50MG
476,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-iodo-4-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-5-10-4-2-6(7)1-3-9/h2,4-5H,1H2
InChI
CGIWUSNKZVMZKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)