Documenti fondamentali
ENAH95E72B9C
Enamine
rac-(4R,6S)-4-(thiophen-2-yl)-1H,4H,5H,6H,7H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
SKU del venditore: EN300-7427569-100MG
344,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1.741,50 €
5 G
2.556,60 €
10 G
3.768,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-7427569-100MG
344,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4R,6S)-4-(thiophen-2-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11N3O2S/c15-11(16)7-4-6-9(13-5-12-6)10(14-7)8-2-1-3-17-8/h1-3,5,7,10,14H,4H2,(H,12,13)(H,15,16)/t7-,10-/m0/s1
InChI
AOYPUEQTXLZQGC-XVKPBYJWSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427569
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427569
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)